Learn More
2-(4-méthylpipérazino)benzaldéhyde, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 204.27 |
| Pourcentage de pureté | 95% |