Learn More
2-(4-morpholinyle)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337535 5 g 5g
11347535 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05660.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5585-33-1 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5585-33-1
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00047408
Clé InChI QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
CID PubChem 735756
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Morpholinyl)aniline
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 163926
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 98%