Learn More
Isothiocyanate d’2-(4-morpholinyl)éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
2L’isothiocyanate d’éthyle -(4-morpholinyl) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité, les amines, les alcools et les agents oxydants. Protège de la chaleur. Sensible à l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate |
| Densité | 1.11 |
| Point d’ébullition | 162°C to 163°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.539 |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 1210530 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Afficher plus |