Learn More
2-(4-morpholinyl)thiazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11385509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385509 1 g 1g
11375509 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50463.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011-41-2
Formule moléculaire C8H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Numéro MDL MFCD01568825
Clé InChI VDZWHWVAMDQEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-morpholinothiazole-5-carbaldehyde, acmc-20anpj, morpholinothiazolecarbaldehyde, 5-formyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 1479770
Nom IUPAC 2-morpholine-4-yl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Morpholinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.25
Pourcentage de pureté 97%