Learn More
2-(4-nitrophényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15470788
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15470788 5 g 5g
15460788 1 g 1g
15480788 25 g 25g
3 options
Code produit. 15470788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54504.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It is a phosphate protecting reagent and O6 of deoxyguanosine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif de protection du phosphate et d’O6 de désoxyguanosine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-27-6
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00010202
Clé InChI IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
CID PubChem 7494
Nom IUPAC 2-(4-nitrophényl)éthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 177°C (16 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1866148
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 98%