Learn More
2-(4-Octylphényl)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Octylphenyl)ethanol |
| CAS | 162358-05-6 |
| Formule moléculaire | C16 H26 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzeneethanol','4-octyl-, 4-Octylbenzeneethanol, 2-(4-Octylphenyl)ethanol, 4-Octylphenethyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCc1ccc(CCO)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-octylphényl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.38 |
| Poids de la formule | 234.1984 |