Learn More
2,4-pentanediol, (+/-) + méso, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331407
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331407 10 g 10g
11341407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01779.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-69-4 | C5H12O2 | 104.149 g/mol
2,4-Pentanediol was used in the synthesis of chelated multinuclear complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-pentanediol a été utilisé dans la synthèse de complexes multinucléaires chélatés.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-69-4
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.149
Numéro MDL MFCD00004549
Clé InChI GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pentanediol, 2,4-amylene glycol, isoamylene alcohol, pentanediol-2,4, 2,4-amyleneglycol, dl-2,4-pentanediol, 2,4-pentanediol dl+meso, wln: qy&1yq, 2,4-pentandiol, 2,4-dihydroxypentane
CID PubChem 12262
Nom IUPAC pentane-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Pentanediol
Note relative au nom (+/-) + meso
Densité 0.955
Point d’ébullition 200°C to 201°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.435
Quantité 10 g
Beilstein 969186
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 99%