Learn More
2,4-pentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454080 100 mL 100mL
11488076 500 mL 500mL
11498076 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11454080 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14117.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 123-54-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
2,4-Pentanedione is used as a precursor to acetylacetonate, a common bidentate and a raw material for the synthesis of heterocyclic compounds. It is used in pharmaceuticals, organic intermediates for solvents, analytical reagents, tungsten and molybdenum in aluminum extraction agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4-pentanedione est utilisée comme précurseur de l’acétylacétonate, comme bidentate commun et comme matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques. Elle est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les intermédiaires organiques pour les solvants, les réactifs analytiques, le tungstène et le molybdène dans l’agent d’extraction de l’aluminium.
Solubilité
Il est facilement miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les isocyanates, les aldéhydes, les cyanures, les peroxydes et les anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-54-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00008787
Clé InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
CID PubChem 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nom IUPAC pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Pentanedione
Point de fusion -23°C
Densité 0.973
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.452
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2310
Beilstein 741937
Merck Index 14,81
Informations sur la solubilité It is readily miscible with water.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Pentanedione
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Pentanedione
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.