Learn More
2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Code produit 30179553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179553 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2275152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Penten-1-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 7736-25-6
Formule moléculaire C60 H64 Cl14 Mn N12 O8
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-(Pent-4-en-1-yl)isoindoline-1,3-dione, N-4-Pentenyl-phthalimide, 5-Phthalimido-1-pentene
Formule InChI InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Mn+2]([Cl-])(\[O]=C(\N(CCC)CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)/n2ccnc2)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)/n4ccnc4)(\[O]=C(\N(CCC)CCOc5c(Cl)cc(Cl)cc5Cl)/n6ccnc6)\[O]=C(/N(CCC)CCOc7c(Cl)cc(Cl)cc7Cl)\n8ccnc8
Poids moléculaire (g/mol) 1632.506
Poids de la formule 1624.999