Learn More
2,4-Pyridinediamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Pyridinediamine |
| CAS | 461-88-1 |
| Formule moléculaire | C5H7N3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2,4-Diaminopyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H4,6,7,8) |
| SMILES | Nc1ccnc(N)c1 |
| Nom IUPAC | pyridine-2,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
| Poids de la formule | 109.064 |