Learn More
Acide 2,4-pyridinedicarboxylique hydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10540994 25 g Flacon en verre 25g
10720595 1 g Flacon en verre 1g
10376870 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540994 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131860250
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 499-80-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-80-9
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00149413
Clé InChI MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
CID PubChem 10365
ChEBI CHEBI:44737
Nom IUPAC Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 243°C to 246°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(COOH)2·xH2O
Quantité 25 g
Beilstein 22, 153
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.