Learn More
Acide de 2-(4-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 206.22 |
| Pourcentage de pureté | 95% |