Learn More
Acide de 2-(4-pyridyl)-1,3-thiazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10790364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790364 250 mg 250mg
10526713 1 g 1g
10605165 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10790364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC34701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 21278-86-4
Formule moléculaire C9H5N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Numéro MDL MFCD00171745
Clé InChI COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
CID PubChem 716091
Nom IUPAC Acide 2-pyridine-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 95%