Learn More
2-(4-pyridyl)malondialdéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10536992 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10536992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425340025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Note relative au nom 95%
CAS 51076-46-1
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >320.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7NO2
Numéro MDL MFCD00216535
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-4-pyridyl malondialdehyde, 2-pyridin-4-yl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl propanedial, propanedial, 4-pyridinyl, 2-4-pyridinyl malonaldehyde, 2-pyridin-4-yl malondialdehyde, zlchem 842, 2-4-pyridyl propanedial, ksc925a8h, 2-4-pyridyl propane-1,3-dial
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Clé InChI RYYVVCNGQOENKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1C(C=O)C=O
Nom IUPAC 2-pyridine-4-ylpropanédial
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
CID PubChem 2737246
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.