Learn More
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474427 1 g 1g
11484427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20457.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21278-86-4 | C9H5N2O2S | 205.21 g/mol
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid, is used as pharmaceutical intermediate and also used in the field of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(4-Pyridyle)thiazole-4-acide carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et également dans le domaine de la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable à des températures et des pressions normales. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21278-86-4
Formule moléculaire C9H5N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Numéro MDL MFCD00171745
Clé InChI COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
CID PubChem 716091
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-(pyridine-4-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Poids de la formule 206.22
Pourcentage de pureté 97%