Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide 2-(4-Sulfophénylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphtalènesulfonique, sel trisodique, dans
Code produit 10064623 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10064623 100 g Flacon en verre 100g
10521401 10 g Flacon en verre 10g
10081780 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10064623 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151571000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23647-14-5 | C16H9N2Na3O11S3 | 570.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23647-14-5
Formule moléculaire C16H9N2Na3O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 570.39
Numéro MDL MFCD00003952
Clé InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
CID PubChem 73658865
Nom IUPAC trisodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-[(4-sulfophényl)hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Sulfophenylazo)1,8-dihydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt
Couleur Marron-rouge
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8859
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Poids de la formule 570.39
Qualité Indicateur
Forme physique Poudre cristalline