Learn More
Acide 2-(4-tert-butoxycarbonylpipérazin-1-yl)pyridine-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10072124
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10072124 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10072124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00032DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-21-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C20H32BN3O4
Numéro MDL MFCD06797996
Quantité 1 g
Synonyme 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl,1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-4-boc-piperazino pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-4-n-boc-piperazin-1-yl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-4-tert-butoxycarbonylpiperazinyl pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
Clé InChI NQBNJXYYAKBREJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 389.30
CID PubChem 17998916
Poids de la formule 389.3
Pourcentage de pureté 97%