Learn More
2-(4-tert-butylphényl)éthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11323177 5 g 5g
11333177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13611.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5406-86-0 | C12H18O | 178.275 g/mol
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(4 -tert-butylphényl)éthanol, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5406-86-0
Formule moléculaire C12H18O
Poids moléculaire (g/mol) 178.275
Numéro MDL MFCD00236023
Clé InChI NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
CID PubChem 79410
Nom IUPAC 2-(4-tert-butylphényl)éthanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Point de fusion 31°C to 35°C
Densité 0.975
Point d’ébullition 141°C to 143°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.5209
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2246595
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 178.28
Pourcentage de pureté 96%