Learn More
2,4-thiazolidinedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10503331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503331 25 g Flacon en verre -
10113310 100 g Flacon en verre 100g
10573504 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10503331 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159490250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2295-31-0
Formule moléculaire C3H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 117.12
Numéro MDL MFCD00005478
Clé InChI ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
CID PubChem 5437
ChEBI CHEBI:50992
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4-Thiazolidinedione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123°C to 126°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 178°C to 179°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 233
Poids de la formule 117.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Thiazolidinedione
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement