Learn More
2,4-Thiazolidinedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Thiazolidinedione |
| CAS | 2295-31-0 |
| Formule moléculaire | C3 H3 N O2 S |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | O=C1CSC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.13 |
| Poids de la formule | 116.9884 |