Learn More
2,4-Thioxylénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Thioxylenol |
| CAS | 13616-82-5 |
| Formule moléculaire | C8H10S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(S)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | 2,4-diméthylbenzènethiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.23 |
| Poids de la formule | 138.0503 |