Learn More
2-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421619 5 g 5g
15431619 250 mg 250mg
15411619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64415.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 775-00-8 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer à l’écart des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-00-8
Formule moléculaire C9H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 189.181
Numéro MDL MFCD01529875
Clé InChI HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
CID PubChem 1988106
Nom IUPAC 2-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2719818
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.18
Pourcentage de pureté 98%