Learn More
Acide 2,4-xylènesulfonique, TRC
Code produit 30455841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX749510500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Formule moléculaire C8 H10 O3 S . H2 O
Quantité 500 mg
Synonyme Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
Formule InChI InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMILES O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 2,4-diméthylbenzènesulfonique ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 204.243
Poids de la formule 204.0456