Learn More
2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 17904965
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17904965 100 mg 100mg
17991135 1 g 1g
17922195 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17904965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB588535100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-33-6
Formule moléculaire C7 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.185
Nom IUPAC 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
SMILES CC1OCC(C)(C)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-6-8-4-7(2,3)5-9-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 130.099