Learn More
2,5,6,7-tétrahydro-1H-azépine-2-une, TRC
Product Code. 30427487
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30427487 50 mg
30424890 10 mg
30410072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427487 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT22280050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2228-79-7
Formule moléculaire C6 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Synonyme 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroazépine-7-one
SMILES O=C1NCCCC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Poids de la formule 111.0684