Learn More
Sulfate de 2,5,6-triamino-4(3H)-pyrimidinone, TRC
Code produit 30450691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7672401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine','Sulfate
CAS 35011-47-3
Formule moléculaire C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Quantité 1 g
Synonyme 4(3H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
Formule InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide sulfurique;2,5,6-triaminopyrimidin-4-ol;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 257.22
Poids de la formule 257.043