Learn More
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31032559
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032559 100 g
31026794 1 kg
31030947 500 g
31032401 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31032559 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126434100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
CAS 10191-41-0
Formule moléculaire C29H50O2
Numéro MDL MFCD00006848
Quantité 100 g
SMILES CC1=C2C(OC(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)(C)CC2)=C(C(C)=C1O)C
Poids moléculaire (g/mol) 430.71
Pourcentage de pureté 98%