Learn More
2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol |
| CAS | 129115-89-5 |
| Formule moléculaire | C20H24O5 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2,5-Anhydro-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-D-glucitol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24O5/c21-11-17-19(23-13-15-7-3-1-4-8-15)20(18(12-22)25-17)24-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-22H,11-14H2/t17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4R,5S)-5-(hydroxyméthyl)-3,4-bis(phénylméthoxy)oxolan-2-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.4 |
| Poids de la formule | 344.1624 |