Learn More
2,5-Bis(1-naphtyle)-1,3,4-oxadiazole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11377186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377186 5 g 5g
11367186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07215.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 905-62-4
Formule moléculaire C22H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.37
Numéro MDL MFCD00045582
Clé InChI MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-di 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, bis naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-naphthalen-1-yl-1,3,4 oxadiazole, acmc-209r6s, 2,5-dinaphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-naphthyl-1,3,4-oxadiazole
CID PubChem 70182
Nom IUPAC bis(naphthalen-1-yl)-1,3,4-oxadiazole
SMILES O1C(=NN=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Point de fusion 175°C to 178°C
Quantité 5 g
Beilstein 285250
Poids de la formule 322.37
Pourcentage de pureté 99%