Learn More
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15487598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487598 1 g 1g
15497598 25 g 25g
15406276 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61103.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35480-52-5
Formule moléculaire C11H8F6O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.171
Numéro MDL MFCD00221424
Clé InChI YPGYLCZBZKRYQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-bis trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, flecainide impurity d, pubchem10082, acmc-209ih5, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid, 2,5-bis 2,2,2-trifluorethoxy benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid
CID PubChem 2736078
Nom IUPAC acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)O)OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 318.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide