Learn More
2,5-Bis(4-biphényl)-1,3,4-oxadiazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342087 1 g 1g
11352087 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07874.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2043-06-3 | Molecular Formula: C9H18O2 | Molecular Weight: 374.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-06-3
Numéro MDL MFCD00042666
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Point de fusion 235°C to 238°C
Formule moléculaire C26H18N2O
Quantité 1 g
Beilstein 318611
Synonyme 2,5-bis 4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4-phenylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, acmc-20aobr, 2,5-bis 4-biphenylyl oxadiazole, 2,5-bis biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5_di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-biphenyl-yl-1,3,4-oxadiazole
Clé InChI IVVYVRLKDGGUEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Nom IUPAC 2,5-bis(4-phénylphényle)-1,3,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 374.44
CID PubChem 96840
Poids de la formule 374.45
Pourcentage de pureté 99%