Learn More
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482747 25 g 25g
11472747 5 g 5g
11492747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14928.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.46€
    102.65€ / 25g
    Économisez 22.81€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430.566 g/mol
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene is used as an optical brightener which converts UV light into visible light. It is also used as a fluorescent brightener for thermoplastic resins of polyvinyl chloride, acrylic resin, polyester fiber, paint, coating and printing ink. It is also useful in detecting the presence of thin-film electrical contact lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-Bis(5-tert-butyle-2-benzoxazolyle)thiophène est utilisé comme un azurant optique qui convertit la lumière UV en lumière visible. Il est également utilisé comme azurant fluorescent pour les résines thermoplastiques de chlorure de polyvinyle, la résine acrylique, les fibres de polyester, la peinture, le revêtement et l’encre d’impression. Il est également utile pour détecter la présence de lubrifiants à contact électrique à couche mince.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7128-64-5
Formule moléculaire C26H26N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 430.566
Numéro MDL MFCD00005774
Clé InChI AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole
CID PubChem 292429
Nom IUPAC 5-tert-butyle-2-[5-(5-tert-butyle-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Point de fusion 200°C to 202°C
Quantité 25 g
Beilstein 631803
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 430.57
Pourcentage de pureté 99%