Learn More
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophène, TRC
Code produit 30331985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331985 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331985 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58532010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
CAS 7128-64-5
Formule moléculaire C26 H26 N2 O2 S
Quantité 10 g
Synonyme Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis[5-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)benzoxazole], 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butylbenzoxazole), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, Benetex OB, Brightener OB, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Fluorescent brightener OB, Helios SC, Hitex OB, Keyfluor White PL, MPI Bright 100, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB 184, OB-FBA 184, S-FN, SpeedBright OB 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55, 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
Formule InChI InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(s3)c4oc5ccc(cc5n4)C(C)(C)C
Nom IUPAC 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-but-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 430.56
Poids de la formule 430.1715