Learn More
2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophène, TRC
Code produit 30332514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB585320100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene
CAS 7128-64-5
Formule moléculaire C26H26N2O2S
Quantité 100 g
Synonyme 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butyl)-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Hitex OB, Keyfluor White PL, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB-FBA 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55
Formule InChI InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(C3=CC=C(C4=NC5=CC(C(C)(C)C)=CC=C5O4)S3)=N2
Nom IUPAC 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-but-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 430.56