Learn More
2,5-Bis(diéthylamino)phényl-1,3,4-oxadiazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11489936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489936 100 g -
11479936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20901.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-98-7
Formule moléculaire C22H28N4O
Poids moléculaire (g/mol) 364.493
Numéro MDL MFCD00798595
Clé InChI UZGVMZRBRRYLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4'-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazole, benzenamine, 4,4'-1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl bis n,n-diethyl, 4-5-4-diethylamino phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-n,n-diethylaniline, 4-5-4-diethylamino phenyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl diethylamine, acmc-209dxi, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadiazol, 2,5-bis 4-diethylaminophenyl-1,3,4-oxadizole
CID PubChem 74301
Nom IUPAC 4-[5-[4-(diéthylamino)phényl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N,N-diéthylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(diethylamino)phenyl-1,3,4-oxadiazole
Point de fusion 148°C to 151°C
Quantité 100 g
Beilstein 569499
Poids de la formule 364.49
Pourcentage de pureté 98%