Learn More
2,5-Bis(trifluorométhyl)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383646 25 g 25g
11363646 1 g 1g
11373646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14706.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-93-8
Formule moléculaire C8H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 229.13
Numéro MDL MFCD00074940
Clé InChI XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
CID PubChem 719818
Nom IUPAC 2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.467
Point d’ébullition 70°C to 71°C (15 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.4338
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2653046
Poids de la formule 229.13
Pourcentage de pureté 99%