Learn More
2,5-Bis(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30338631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338631 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338631 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB58549050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Formule moléculaire C8 H5 F6 N
Quantité 50 g
Synonyme α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
Formule InChI InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,5-bis(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 229.12
Poids de la formule 229.0326