Learn More
2,5-Bis(trifluorométhyl)nitrobenzène, TRC
Code produit 30337241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337241 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB591783500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene
CAS 320-88-7
Formule moléculaire C8H3NO2F6
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene
Formule InChI InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-nitro-1,4-bis(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 259.11
Poids de la formule 259.0068