Learn More
2,5-Bishydroxyméthyl tétrahydrofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran |
| CAS | 104-80-3 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Hexitol, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-, 2,5-Furandimethanol, tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol, (Tetrahydrofuran-2,5-diyl)dimethanol, 2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofurane, NSC 40741, Tetrahydro-2,5-furandimethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1CCC(CO)O1 |
| Nom IUPAC | [5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0786 |