Learn More
2-[(5-Bromo-2-méthylphényl)méthyl]-5-(4-fluorophényl)thiophène, TRC
Code produit 30346777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346777 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6859701G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1030825-20-7
Formule moléculaire C18H14BrFS
Quantité 1 g
Synonyme 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formule InChI InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
Nom IUPAC 2-[(5-bro-2-méthylphényl)méthyl]-5-(4-fluorophényl)thiophène
Poids moléculaire (g/mol) 361.27
Poids de la formule 359.9984