Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(diéthylamino)phénol, 98 %
Code produit 10351151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351151 1 g Flacon en verre 1g
10742475 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10351151 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 403220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    99.65€ / 1g
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14337-53-2 | C15H17BrN4O | 349.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14337-53-2
Formule moléculaire C15H17BrN4O
Poids moléculaire (g/mol) 349.23
Numéro MDL MFCD00006255
Clé InChI LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Synonyme 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
CID PubChem 5911417
Nom IUPAC (6E)-6-[2-(5-bromopyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-3-(diethylamino)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 160.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 349.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol