Learn More
2-(5-bromo-2-thiényl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10232492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10232492 1 g 1g
10069081 10 g 10g
10481114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10232492 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02210DA
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 123784-07-6
Formule moléculaire C9H6BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 240.12
Numéro MDL MFCD00120466
Clé InChI AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
CID PubChem 736483
Nom IUPAC 2-(5-bromothiophène-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.12
Pourcentage de pureté 95%