Learn More
Acide 2-[5-(carboxyméthyl)pyridin-2-yl]acétique, TRC
Code produit 30349681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
750 mg
Conditionnement:
750mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349681 750 mg 750mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349681 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC440220750MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic Acid
CAS 1000520-97-7
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Quantité 750 mg
Synonyme 2,5-Pyridine-Diacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)3-6-1-2-7(10-5-6)4-9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(CC(=O)O)nc1
Nom IUPAC Acide 2-[6-(carboxyméthyl)pyridine-3-yl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 195.172
Poids de la formule 195.053