Learn More
Acide 2-(5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène-2-yl)acétique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10643413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10643413 1 g Flacon en verre ambré 1g
10324392 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MWP00226DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 51527-19-6
Formule moléculaire C11H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.70
Numéro MDL MFCD00052300
Clé InChI QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
CID PubChem 68686
Nom IUPAC 2-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.71
Pourcentage de pureté 95%