Learn More
Acide 2-(5-chlorobenzo[b]thiophén-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10551112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10551112 250 mg 250mg
10446282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10551112 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MWP00086CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 17266-30-7
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.674
Numéro MDL MFCD00052308
Clé InChI QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
CID PubChem 205058
Nom IUPAC Acide 2-(5-chloro-1-benzothiophène-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 226.68
Pourcentage de pureté 97%