Learn More
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30803605
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803605 250 mg
30800153 1 g
30793563 100 mg
30792204 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30803605 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12581250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS 17266-30-7
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Numéro MDL MFCD00052308
Quantité 250 mg
SMILES O=C(O)CC1=CSC2=CC=C(Cl)C=C21
Poids moléculaire (g/mol) 226.68
Pourcentage de pureté 98%