Learn More
2,5-Di(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzène-1-carbohydrazide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10354682 1 g Flacon en verre ambré 1g
10273422 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03377DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50778-75-1
Formule moléculaire C11H10F6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 332.202
Numéro MDL MFCD00221192
Clé InChI WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
CID PubChem 3547540
Nom IUPAC 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzohydrazide
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 332.2
Pourcentage de pureté 90%