Learn More
2,5-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497457 25 g 25g
15487457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35053.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-Di-tert-butyl-4 méthoxyphénol est utilisé comme composé non tumorigène, contrairement au DBHQ.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1991-52-2
Formule moléculaire C15H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.355
Numéro MDL MFCD00274238
Clé InChI FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
CID PubChem 74812
Nom IUPAC 2,5-ditert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Point de fusion 99°C to 102°C
Couleur Blanc à crème
Quantité 25 g
Poids de la formule 236.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline