Learn More
2,5-diamino-4,6-dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30365121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365121 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD415110250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
CAS 55583-59-0
Formule moléculaire C4 H4 Cl2 N4
Quantité 250 mg
Synonyme 2,5-Pyrimidinediamine, 4,6-dichloro-, 4,6-Dichloro-2,5-pyrimidinediamine, 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine, NSC 176971
Formule InChI InChI=1S/C4H4Cl2N4/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine-2,5-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 179.01
Poids de la formule 177.9813