Learn More
2,5-Diaminohydroquinone dichlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435087 0.25 g 0.25g
11425087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21969.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de 2,5-diaminohydroquinone est utilisé dans la préparation de polymères, de films hybrides de polyimide et de silice réticulés par synthèse.
Remarques
Sensible à l’air. Il peut se décolorer et prendre une teinte noir-violet au cours du stockage. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24171-03-7
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.058
Numéro MDL MFCD00239416
Clé InChI NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
CID PubChem 16212088
Nom IUPAC 2,5-diaminobenzène-1,4-diol ; Dichlorhydrate
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 213.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.